450219
Silberhexafluorphosphat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Silver hexafluorophosphate (AgPF6 ), Silver(1+) hexafluorophosphate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: silver
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
102 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Ag+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Ag.F6P/c;1-7(2,3,4,5)6/q+1;-1
InChIKey
SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges