449806
Europium(III)-fluorid
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Europium fluoride, Europium trifluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: europium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
bp
2280 °C (lit.)
SMILES String
F[Eu](F)F
InChI
1S/Eu.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?