Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 173,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 846,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
98%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
272-278 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC1=CN(CC(O)=O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C7H8N2O4/c1-4-2-9(3-5(10)11)7(13)8-6(4)12/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)(H,8,12,13)
InChI key
TZDMCKHDYUDRMB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 98% | description - |
| assay 98% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| form solid | form - |
| mp 272-278 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| functional group carboxylic acid | functional group - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?