Merck
448648
Sigma-Aldrich
Tris-(dimethylsiloxy)-phenylsilan
96%
Synonym(e):
Phenyl-tris-(dimethylsiloxy)-silan
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2SiHO]3SiC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.68
Beilstein:
3380327
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
91 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][Si](C)(C)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O[Si]([H])(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H26O3Si4/c1-16(2)13-19(14-17(3)4,15-18(5)6)12-10-8-7-9-11-12/h7-11,16-18H,1-6H3
InChIKey
CQZDNELEZXTFEH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)