Merck
448540
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methyl-4-pyridinmethanol
99%
Synonym(e):
(S)-(−)-1-(4-Pyridyl)-ethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.15
Beilstein:
1524527
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −58°, c = 1 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
67-69 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
C[C@H](O)c1ccncc1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m0/s1
InChIKey
HVOAMIOKNARIMR-LURJTMIESA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)