Wichtige Dokumente
447447
(4S,5R)-(−)-cis-4,5-Diphenyl-2-oxazolidinon
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]23/D −57±4°, c = 2 in chloroform (or methanol)
mp (Schmelzpunkt)
227-232 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
O=C1N[C@H]([C@H](O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO2/c17-15-16-13(11-7-3-1-4-8-11)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,16,17)/t13-,14+/m0/s1
InChIKey
LTENIVFVXMCOQI-UONOGXRCSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?