Merck
44696
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylaminomethyl)ferrocen-1-yl-palladium(II)-chlorid-dinorbornylphosphin-Komplex
≥97.0% (C)
Synonym(e):
Chloro-2-(dimethylaminomethyl)-ferrocen-1-yl-(dinorbornylphosphin)-palladium, SK-CC02-A
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H39ClFeNPPd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
606.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (C)
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
~156 °C (dec.)
~156 °C
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)C[C]2[CH][CH][CH][C]2[Pd]Cl.[H][C@]34CC[C@]([H])(C3)C(C4)PC5C[C@]6([H])CC[C@@]5([H])C6
InChI
1S/C14H23P.C8H11N.C5H5.ClH.Fe.Pd/c1-3-11-5-9(1)7-13(11)15-14-8-10-2-4-12(14)6-10;1-9(2)7-8-5-3-4-6-8;1-2-4-5-3-1;;;/h9-15H,1-8H2;3-5H,7H2,1-2H3;1-5H;1H;;/q;;;;;+1/p-1/t9-,10+,11+,12-,13?,14?;;;;;
InChIKey
WLPBCKROBGAVNZ-HHYUVNRKSA-M
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
Katalysator für C-N und C-C Kopplung, besonders Buchwald-Hartwig Amination; auch geeignet für Heck- und Suzuki-Kopplungsreaktionen. Der Katalysator ist luftstabil.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Palladacyclic catalysts by Bedford's group facilitate coupling reactions with low catalyst loadings and challenging aryl chlorides.