Fortfahren mit
445908
Poly(ethylenglycol)dimethylether
average MN 2,000, cross-linking reagent click chemistry
Synonym(e):
Dimethyl-polyethylenglykol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,80
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 257,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 73,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly(ethylenglycol)dimethylether, average Mn ~2,000
form
solid
Quality Segment
mol wt
average Mn ~2,000
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
bp
>250 °C
transition temp
Tm 53 °C
density
1.08 g/mL at 25 °C
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Paper Title: Molecular dynamics simulations for self-diffusion coefficients: The case of CO2, n-alkanes, and poly(ethylene glycol) dimethyl ethers - Studies self-diffusion coefficients using molecular dynamics simulations to provide insights into the behavior of poly(ethylene glycol) dimethyl ethers (OA Moultos et al., 2016).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
445878445894445886
description
average Mn ~2,000
description
average Mn ~250
description
average Mn ~1,000
description
average Mn ~500, contains 100 ppm BHT as stabilizer
form
solid
form
liquid
form
solid
form
liquid
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
mol wt
average Mn ~2,000
mol wt
average Mn ~250
mol wt
average Mn ~1,000
mol wt
average Mn ~500
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
density
1.08 g/mL at 25 °C
density
1.03 g/mL at 25 °C
density
1.08 g/mL at 25 °C
density
1.05 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylenglycol)dimethylether
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
312.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
156.00 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)