444553
2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyd
98%
Synonym(e):
3-Methyl-salicylaldehyd, 2,3-Kresotinaldehyd, 2-Hydroxy-3-methyl-benzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.564 (lit.)
bp
204 °C/730 mmHg (lit.)
Dichte
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-9)8(6)10/h2-5,10H,1H3
InChIKey
IPPQNXSAJZOTJZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter