Fortfahren mit
443328
N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamin
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CN(CH3)CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 70,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
density
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)N(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2)9(6)8(3,4)5/h7H,1-6H3
InChI key
WYLLBTPEHIVUKV-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine is a tertiary amine. BH3.THF stabilized by N-isopropyl N-methyl tert-butylamine is useful for the carbonyl reductions.
Application
N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine may be used to stabilize the borane-THF solutions. It may also be used for the synthesis of rotaxane, via Sonogashira coupling.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
538639550051464287
description
98%
description
≥90%
description
≥99%
description
98%
assay
98%
assay
≥90%
assay
≥99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3905 (lit.)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
bp
234 °C (lit.)
bp
65.5 °C/752 mmHg (lit.)
bp
234 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
48.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)