Fortfahren mit
44245
Dodecyltrimethylammonium-hydrogensulfat
≥98.0% (T)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11N(CH3)3HSO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.51
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥98.0% (T)
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-15H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
KSZDKSNRUYOJHR-UHFFFAOYSA-M
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)