Fortfahren mit
44202
Dodecylbenzolsulfonsäure-methylester
≥95.0% (S)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 583,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H32O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
257-847-6
NACRES:
NA.22
Assay:
≥95.0% (S)
Form:
liquid
€ 583,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (S)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.496
density
1.027 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC
InChI
1S/C19H32O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-16-13-14-17-19(18)23(20,21)22-2/h13-14,16-17H,3-12,15H2,1-2H3
InChI key
AIXYHMWIAPSTQG-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl dodecylbenzenesulfonate is an anionic surfactant.
Application
Methyl dodecylbenzenesulfonate may be employed as a reference standard for the determination of anionic surfactant by methylene blue active substance (MBAS) method.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
289957L6026L4509
description
≥95.0% (S)
description
technical grade
description
BioXtra, ≥99.0% (GC)
description
ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
assay
≥95.0% (S)
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.027 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1 g/cm3 at at-20 °C (68 °F)
density
0.496 g/cm3
density
0.425 g/cm3
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
refractive index
n20/D 1.496
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
functional group
sulfonic acid
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)