Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 115,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-566-6
Beilstein/REAXYS Number:
3713241
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
mp
159-161 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].N[n+]1ccccc1
InChI
1S/C5H7N2.HI/c6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
NDRLPYIMWROJBG-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Aminopyridinium iodide, a pyridine derivative, is an important reagent for organic synthesis. It has various pharmaceutical applications. It participates in homogeneous transition metal-catalyzed reactions. Single-crystal X-ray diffraction studies suggest that the compound crystallizes in the monoclinic space group P21/c (phase II). Aza-ylide derived from 1-aminopyridinium iodide serves as a commercially available ammonia equivalent during the preparation of primary amines.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 97% | description - |
| assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 159-161 °C (lit.) | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?