Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
95%
SMILES string
CCCC[Sn]1(CCCC)OC(=O)C=CC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O4.2C4H9.Sn/c5-3(6)1-2-4(7)8;2*1-3-4-2;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;+2/p-2/b2-1-;;;
InChI key
ZBBLRPRYYSJUCZ-GRHBHMESSA-L
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description 96% | description 95% |
| assay 95% | assay 95% | assay 96% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
78-04-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?