Fortfahren mit
440337
Tungöl
Synonym(e):
China-Holzöl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
232-272-3
NACRES:
NA.23
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
gel time 12 min
Quality Segment
form
liquid
composition
ester of eleostearic acid, 80% , esters of linolenic, 9,12-linoleic, oleic, stearic and palmitic acids, 20%
color
Gardner: ≤12
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
acid number
≤6.9 mg KOH/g
saponification value
189‑195 mg KOH/g
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
General description
Tung oil is also called china wood oil that can be produced by cold pressing the seeds of tung tree. It can be used as a biodiesel and a drying oil in the production of paints.
Application
Tung oil is a plant oil that can be polymerized to produce a variety of products which include pressure sensitive adhesives, self-healed epoxy coatings, polyurethane foam, and vinyl ester resins.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
43002124245S7381
description
-
description
-
description
purified
description
dietary source of long-chain triglycerides and other lipids
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4795
refractive index
n20/D 1.4670-1.4780
refractive index
n20/D 1.4743 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C ()
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.), 0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
description
gel time 12 min
description
-
description
-
description
-
color
Gardner: ≤12
color
-
color
-
color
-
saponification value
189‑195 mg KOH/g
saponification value
-
saponification value
-
saponification value
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
552.2 °F - closed cup
flash_point_c
289 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)