Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 121,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
101 °C/2 mmHg (lit.)
mp
45-49 °C (lit.)
functional group
ester, isocyanate
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C9H7NO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-5-8(7)10-6-11/h2-5H,1H3
InChI key
ATFKBWNEVZUSKC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 98% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form solid | form - |
| mp 45-49 °C (lit.) | mp 50-52 °C (lit.) | mp 62-65 °C (lit.) | mp - |
| bp 101 °C/2 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp 141-142 °C (lit.) |
| functional group ester, isocyanate | functional group ester, isocyanate | functional group ester, nitro | functional group hydroxyl |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?