Merck
439630
Sigma-Aldrich
Thulium(III)-bromid
anhydrous, powder, 99.99%
Synonym(e):
Thulium tribromide
About This Item
Lineare Formel:
TmBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.65
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Qualität
anhydrous
Assay
99.99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: thulium
mp (Schmelzpunkt)
952 °C (lit.)
SMILES String
Br[Tm](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Tm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Used for development of advanced ceramic discharge lamps and metal halide lamps
Reagent for complexation of lanthanide bromides with aluminum bromide
Reactant for preparation of alkali metal thulium bromides
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)