Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 85,30 € 63,97 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7N5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
€ 63,97
Listenpreis€ 85,30Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
mp
250-254 °C (lit.)
SMILES string
Nn1c(S)nnc1-c2ccncc2
InChI
1S/C7H7N5S/c8-12-6(10-11-7(12)13)5-1-3-9-4-2-5/h1-4H,8H2,(H,11,13)
InChI key
LHSIJUVRXSETDR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description - | description - |
| assay 97% | assay 97% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| mp 250-254 °C (lit.) | mp 211-215 °C (dec.), 195 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?