Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 75,20 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaHF2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.99
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-608-3
MDL number:
Assay:
98%
Form:
granular
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
granular
reaction suitability
core: sodium
SMILES string
[F-].[Na+].F[H]
InChI
1S/2FH.Na/h2*1H;/q;;+1/p-1
InChI key
BFXAWOHHDUIALU-UHFFFAOYSA-M
Application
Wurde kürzlich angewendet für die Raumtemperatursynthese von Fluoridgasen Ausgangsmaterial für die Synthesevon Na3MnF6 im festen Zustand für weitere Strukturaufklärungsstudien unter Hochdruck
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description granular, 98% | description 99.999% trace metals basis | description reagent grade, 95% |
| form granular | form crystalline | form crystals, flakes |
| assay 98% | assay 99.999% trace metals basis | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability core: sodium | reaction suitability - | reaction suitability - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?