Fortfahren mit
436178
1-Ethylpiperidinhypophosphit
95%
Synonym(e):
1-Ethylpiperidinium phosphinate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H18NO2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
40-43 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OPO.CCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N.H3O2P/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-2/h2-7H2,1H3;1-3H
InChI key
BNCZSWZTYPTERM-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Ethylpiperidine hypophosphite promotes the carbon-carbon bond forming radical reactions in both aqueous and organic media. EPHP plays an important role of a good chain carrier during the radical addition of gem-dihalocompounds to electron-deficient olefins. It has been reported as a suitable radical reducing agent for organic halides.
Application
1-Ethylpiperidine hypophosphite (EPHP) may be used in the following studies:
  • As water-soluble chain carrier for the efficient radical cyclization in water for various hydrophobic substrates.
  • In the main radical-cyclisation step for the synthesis of the phytotoxic metabolite alboatrin and its epimer.
  • Preparation of bifunctional pentafluorophenyl/2,4,6-trichlorophenyl sulfonates.
  • Chemoselective radical reduction of the iodine atom in 1-deoxy-1-halo-1-iodo-alditols.
Reagent for:
Synthesis of spiroketals via intramolecular iodoetherification
A facile radical cyclization diverted to a rearrangement-cyclization with base
Radical deoxygenation
Synthesis of allylic H-phosphinates
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
65411624366304434
description
95%
description
97%
description
-
description
puriss., meets analytical specification of BPC63, anhydrous, 98-101%
assay
95%
assay
97%
assay
~95% (NaH2PO2)
assay
98-101%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
40-43 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
mp
-
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
solid
form
powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
145060-63-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)