Wichtige Dokumente
435643
Ethyl-trimethoxysilan
≥97%
Synonym(e):
Dow Corning® Produkt 1-6321
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
Dichte
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C5H14O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H2,1-4H3
InChIKey
SBRXLTRZCJVAPH-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)