Wichtige Dokumente
435287
Poly-(styrol-co-maleinsäure), partiell Isobutyl-verestert
average Mv ~65,000
Synonym(e):
Maleinsäureanhydrid-Copolymer, Maleinsäureanhydrid-Polymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mv ~65,000
Löslichkeit
aqueous base, alcohols, ketones and ethyl acetate: soluble
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O.C=Cc1ccccc1.CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)