extent of labeling
0.06-0.50 mol hydroxyethyl per mol cellulose (M.S.), 8 wt. % hydroxyethyl, 26 wt. % methoxy, 1.3-2.2 mol methyl per mol cellulose (D.S.)
surface tension
45-55 dyn/cm, 20 °C, 0.1 wt. %
viscosity
15,000-20,500 cP, 2 wt. % in H2O(20 °C, Brookfield, spindle #6) (20 rpm)(lit.)
transition temp
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC)OC)OC)OC)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC)OC)OC)COC.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO.OCCO
InChI key
JTWZVKMWOCBJEV-RXUSYSPUSA-N
Application
Wasserrückhaltungshilfe, Verdickungsmittel, Schutzkolloid, Stellmittel, Bindemittel und Stabilisator.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?