Fortfahren mit
433667
Titan
evaporation slug, diam. × L 6.3 mm × 6.3 mm, ≥99.99% trace metals basis
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
4.8 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,20
€ 49,65
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
47.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141746
EC Number:
231-142-3
MDL number:
eCl@ss:
38180101
€ 49,65
Listenpreis€ 66,20Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
evaporation slug
autoignition temp.
860 °F
reaction suitability
core: titanium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
diam. × L
6.3 mm × 6.3 mm
weight
~0.8 g (one slug)
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metallization
greener alternative category
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used as a precursor for thin layer deposition involving thermal evaporation, an efficient technique for identifying high-performance materials. Click here for more information.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
IRMM531BGF24976525GF15641636
Titan IRMM®, certified reference material, 0.5 mm foil
IRMM531B
Titan
Titan rod, 200mm, diameter 25mm, annealed, 99.6+%
GF24976525
Titan
Titan foil, thickness 0.1 mm, 6 mm diameter, purity 99.6+%
GF15641636
Titan
description
evaporation slug, diam. × L 6.3 mm × 6.3 mm, ≥99.99% trace metals basis
description
IRMM®, certified reference material, 0.5 mm foil
description
rod, 200mm, diameter 25mm, annealed, 99.6+%
description
foil, thickness 0.1 mm, 6 mm diameter, purity 99.6+%
form
evaporation slug
form
-
form
rod
form
foil
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
-
assay
99.60%
assay
≥99.6%, ±99.6%
diam. × L
6.3 mm × 6.3 mm
diam. × L
-
diam. × L
-
diam. × L
-
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)