Merck
432768
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis-[2-(1-propenyl)-phenoxy]-benzophenon, cis/trans-Gemisch
97%
Synonym(e):
Bis(o -propenylphenoxy)benzophenone
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH=CHC6H4OC6H4)2CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
43-45 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C=C\c1ccccc1Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(Oc4ccccc4\C=C\C)cc3
InChI
1S/C31H26O3/c1-3-9-23-11-5-7-13-29(23)33-27-19-15-25(16-20-27)31(32)26-17-21-28(22-18-26)34-30-14-8-6-12-24(30)10-4-2/h3-22H,1-2H3/b9-3+,10-4+
InChIKey
JRZSSQRNBKDVDD-LQIBPGRFSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)