431656
Tribromacetylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.23 psi ( 20 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.583 (lit.)
Dichte
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2Br3ClO/c3-2(4,5)1(6)7
InChIKey
RDBMNMVDVKRYKW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter