Wichtige Dokumente
428213
Poly-(propylen-co-ethylen)
average Mw ~28,700, average Mn ~9,100 (GPC vs. polyethylene stds.)
About This Item
Mol-Gew.
average Mn ~9,100 (GPC vs. polyethylene stds.)
average Mw ~28,700
Härte
30 dmm (Penetrometer, ASTM D 5)
Viskosität
200 poise(190 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
Übergangstemp.
Tg −22 °C
softening point 135 °C (ring and ball, ASTM E 28)
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=C.CC=C
InChI
1S/C3H6.C2H4/c1-3-2;1-2/h3H,1H2,2H3;1-2H2
InChIKey
HQQADJVZYDDRJT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Physikalische Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)