Merck
425354
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenoxyacetaldehyddiethylacetal
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4OCH2CH(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.494 (lit.)
bp
292-294 °C (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(COc1ccc(OC)cc1)OCC
InChI
1S/C13H20O4/c1-4-15-13(16-5-2)10-17-12-8-6-11(14-3)7-9-12/h6-9,13H,4-5,10H2,1-3H3
InChIKey
XWIJNGRJPFEZIF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Methoxyphenoxyacetaldehyde diethyl acetal is an acetal derivative. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)