Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 110,00 € 82,50 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H3(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
246-343-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 82,50
Listenpreis€ 110,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
bp
218-220 °C/751 mmHg (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(OC)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
IQISOVKPFBLQIQ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,5-Dimethoxytoluene (1,4-dimethoxy-2-methyl benzene) is a methoxy methyl benzene derivative. It has been synthesized from 2-methylhydroquinone. It is one of the volatile constituents identified from beechwood creosote and Tuber brumale species. It is reported to be one of the thermochemolysis products in Delaware bay particles and dissolved organic matters.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description ≥97%, FG |
| assay 98% | assay 99% | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 |
| refractive index n20/D 1.522 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.491 (lit.) |
| bp 218-220 °C/751 mmHg (lit.) | bp - | bp 184 °C (lit.) |
| density 1.049 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| form liquid | form - | form - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?