Fortfahren mit
42237
Fmoc-His(Trt)-Wang Harz
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
Synonym(e):
Nα-Fmoc-N(im)-trityl-L-histidin-4-benzyloxybenzylester polymer gebunden, PS-PHB-His(Trt)-Fmoc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 245,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 245,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Quality Segment
extent of labeling
~0.7 mmol/g loading
particle size
80-160 μm
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)Cc1nc[n](c1)C(c4ccccc4)(c3ccccc3)c2ccccc2
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
186061544947647
description
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
description
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
description
≥98.0% (TLC)
description
extent of labeling: 0.4-0.7 mmol/g loading
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
-
functional group
Fmoc, Boc
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
particle size
80-160 μm
particle size
37-75 μm
particle size
-
particle size
80-160 mesh
extent of labeling
~0.7 mmol/g loading
extent of labeling
~0.7 mmol/g loading
extent of labeling
-
extent of labeling
0.4-0.7 mmol/g loading
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)