Wichtige Dokumente
421960
6,6′-Iminodihexylamin
high purity
Synonym(e):
Bis-(hexamethylen)-triamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
bp
163-165 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33-36 °C (lit.)
Dichte
0.85 g/mL at 20 °C (lit.)
0.879 g/mL at 25 °C
SMILES String
NCCCCCCNCCCCCCN
InChI
1S/C12H29N3/c13-9-5-1-3-7-11-15-12-8-4-2-6-10-14/h15H,1-14H2
InChIKey
MRNZSTMRDWRNNR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?