Merck
421685
Sigma-Aldrich
Boc-L-phenylalaninol
98%
Synonym(e):
(S)-(−)-2-(tert.-Butoxycarbonylamino)-3-phenyl-1-propanol, (S)-2-(Boc-amino)-3-phenyl-1-propanol, N-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-phenylalaninol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.32
Beilstein:
3652004
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −27°, c = 1 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
94-96 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H21NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,16H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
InChIKey
LDKDMDVMMCXTMO-LBPRGKRZSA-N
Anwendung
Employed in the synthesis of biochemically active compounds. For references, see Aldrichimica Acta.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldrichimica Acta, 28, 13-13 (1995)