Merck
421243
Sigma-Aldrich
Cuban-1,4-dicarbonsäure-dimethylester
99%
Synonym(e):
Dimethyl-cuban-1,4-dicarboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.22
Beilstein:
1990376
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
InChI
1S/C12H12O4/c1-15-9(13)11-3-6-4(11)8-5(11)7(3)12(6,8)10(14)16-2/h3-8H,1-2H3
InChIKey
OXBMFCGRQJNAOY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Tri-, tetra-, and pentacarbomethoxy cubane synthon.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 612-612 (1993)