Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 66,40 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Li2Si5O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.30
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Segment
concentration
20 wt. % in H2O
density
1.16 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-][Si](=O)O[Si](=O)O[Si](=O)O[Si](=O)O[Si]([O-])=O
InChI key
WJZHQBRAMOCCLJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| density 1.16 g/mL at 25 °C | density 0.83 g/mL at 20 °C | density 0.719 g/mL at 25 °C | density 0.812 g/mL at 25 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| concentration 20 wt. % in H2O | concentration 1 M in ethanol | concentration 1.0 M in THF/hexanes | concentration 2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?