Fortfahren mit
367265
Trimethyl(tributylstannyl)silan
97%
Synonym(e):
Tributyl-(trimethylsilyl)-stannan, (Tributylstannyl)-trimethylsilan, (Trimethylsilyl)-tributylstannan, (Trimethylsilyl)-tributylzinn
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3]3SnSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.24
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4127163
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 256,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
102-103 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C4H9.C3H9Si.Sn/c3*1-3-4-2;1-4(2)3;/h3*1,3-4H2,2H3;1-3H3;
InChI key
MZUUBYSIDDKUKE-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
226467359491197734
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
99%
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
bp
102-103 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
72 °C/8 mmHg (lit.)
bp
110-114 °C (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
17955-46-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)