419869
Ethinyl-p-tolylsulfon
98%
Synonym(e):
p-Toluolsulfonyl-acetylen, Tosylacetylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
73-74 °C (lit.)
Löslichkeit
organic solvents: soluble(lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#C
InChI
1S/C9H8O2S/c1-3-12(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h1,4-7H,2H3
InChIKey
FTHKWIMQNXVEHW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable