Fortfahren mit
419702
2-Mercapto-nicotinsäure
technical grade
Synonym(e):
2-Mercaptopyridin-3-carbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,50
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
119029
Form:
powder
€ 65,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
form
powder
mp
263-265 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1S
InChI
1S/C6H5NO2S/c8-6(9)4-2-1-3-7-5(4)10/h1-3H,(H,7,10)(H,8,9)
InChI key
WYKHFQKONWMWQM-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Mercaptopyridine-3-carboxylic acid may be used for the synthesis of poly[[diaquabis([μ]2-4,4 ′-bipyridyl)iron(II)] bis{2-[(3-carboxypyridin-2-yl)disulfanyl]nicotinate}] and 2-(2-carboxyethylthio)nicotinic acid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D15405W203501
description
technical grade
description
technical grade, 90%
description
≥90%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
mp
263-265 °C (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
-
form
powder
form
powder
form
-
grade
technical grade
grade
technical grade
grade
-
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)