Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2C(CH3)2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-682-4
Beilstein/REAXYS Number:
1747703
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
liquid
assay
≥97.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.422
density
0.918 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-7(2,3)6(8)9/h4-5H2,1-3H3,(H,8,9)
InChI key
ZRYCZAWRXHAAPZ-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?