Wichtige Dokumente
415928
3-Amino-1H-isoindol -hydrochlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
130 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].NC1=NCc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8;/h1-4H,5H2,(H2,9,10);1H
InChIKey
MRLAJFUGSBSFDH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Amino-1H-isoindole hydrochloride is a heterocyclic building block.
Anwendung
- Reactant for preparation of compounds for use in genetic assays
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?