Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 39,10 € 29,32 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H2(OH)(NO2)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
€ 29,32
Listenpreis€ 39,10Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
mp
132-135 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone, nitro
SMILES string
CC(=O)c1cc(Cl)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6ClNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
InChI key
IUNBIQBAYUBIFD-UHFFFAOYSA-N
General description
5′-Chloro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone (5-chloro-3-nitro-2-hydroxyacetophenone) is a nitro derivative of ortho-hydroxy aryl ketone. Its crystal structure has been studied by X-ray diffraction. It forms complex with 2-aminobenzoic acid (anthranilic acid), in which the nitro group is turned by approximately 40°C.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 97% | description 98% | description 99% |
| assay 99% | assay 97% | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 132-135 °C (lit.) | mp 129-132 °C (lit.) | mp 87-90 °C (lit.) | mp 133-136 °C (lit.) |
| functional group nitro, ketone, chloro | functional group bromo, nitro, ketone | functional group fluoro, ketone, nitro | functional group nitro, ketone |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?