Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H2(OH)(CH3)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
assay
98%
mp
70-73 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone
SMILES string
CC(=O)c1cc(Cl)c(C)cc1O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-5-3-9(12)7(6(2)11)4-8(5)10/h3-4,12H,1-2H3
InChI key
HDUSGGZSLVCDKY-UHFFFAOYSA-N
General description
5′-chloro-2′-hydroxy-4′-methylacetophenone (5-Chloro-2-hydroxy-4-methylacetophenone) is a hydroxylated aromatic acetophenone. Its iodination by pyridinium iodochloride has been reported to afford 5-chloro-2-hydroxy-3-iodo-4-methylacetophenone.
Application
5′-Chloro-2′-hydroxy-4′-methylacetophenone (5-chloro-2-hydroxy-4-methylacetophenone) may be used in the preparation of the following:
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?