Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.17
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-105-2
MDL number:
Assay:
96%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
96%
mp
152-154 °C (lit.)
functional group
oxime
SMILES string
O\N=C1/Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H9NO/c11-10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4,11H,5-6H2
InChI key
UJLFLOAXKVGYIA-UHFFFAOYSA-N
General description
Reduction of 2-indanone oxime to 2-aminoindane has been reported.
Application
2-Indanone oxime may be used for the preparation of 2-aminoindane hydrochloride by using active palladium catalyst.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 98% | description 99% | description 97% |
| assay 96% | assay 98% | assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 152-154 °C (lit.) | mp 51-54 °C (lit.) | mp - | mp 118-120 °C (lit.) |
| functional group oxime | functional group ketone | functional group ketone | functional group ketone |
2-Indanone oxime for synthesis | - | - | - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?