Fortfahren mit
413445
Quecksilber(II)-chlorid
≥98%
Synonym(e):
Quecksilberchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HgCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.50
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-299-8
MDL number:
Assay:
≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.3 mmHg ( 236 °C)
assay
≥98%
mp
277 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quecksilber(II)-chlorid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)