Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 196,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5P(O)[O(CH2)7CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.52
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-142-6
Beilstein/REAXYS Number:
2948496
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
207 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphonate
SMILES string
CCCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C22H39O3P/c1-3-5-7-9-11-16-20-24-26(23,22-18-14-13-15-19-22)25-21-17-12-10-8-6-4-2/h13-15,18-19H,3-12,16-17,20-21H2,1-2H3
InChI key
HAKMAMKAFTZXOZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 95% | description Selectophore™ |
| assay 95% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 207 °C/4 mmHg (lit.) | bp 207 °C/4 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.478 (lit.) | refractive index n20/D 1.478 (lit.) |
| density 0.967 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.967 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dioctylphenylphosphonat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?