Wichtige Dokumente
410551
[2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)-phenyl]-hydrazin
98%
About This Item
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
58-60 °C (lit.)
SMILES String
NNc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5Cl2F3N2/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)14-13/h1-2,14H,13H2
InChIKey
FYOWOHMZNWQLFG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- N-(2,6-dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-(1-phenylethylidene)hydrazine
- N-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-[1-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazine
- N-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-[1-(3-chlorophenyl)ethylidene]hydrazine
- N-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-[1-(4-bromophenyl)-ethylidene]hydrazine
- N-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-[1-(3-bromophenyl)ethylidene]hydrazine
- N-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-[1-(4-methoxyphenyl)ethylidene]-hydrazine
- N-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-[1-(4-trifluoromethylphenyl)-ethylidene]hydrazine
- N-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-[1-(4-nitrophenyl)ethylidene]hydrazine
- N-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-[1-(6-methoxy-naphthalen-2-yl)-ethylidene]hydrazine
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?