Fortfahren mit
409987
Di(ethylenglycol)vinylether
98%
Synonym(e):
1-Vinyloxy-5-hydroxy-3-oxapentane, 2-[2-(Ethenyloxy)ethoxy]ethanol, 2-[2-(Vinyloxy)ethoxy]ethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2C=CH(OCH2CH2)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
98%
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCOCCOC=C
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2,7H,1,3-6H2
InChI key
WULAHPYSGCVQHM-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
410020139548449393
description
98%
description
97%
description
99%
description
95%
assay
98%
assay
97%
assay
99%
assay
95%
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
196 °C (lit.)
bp
143 °C (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
bp
260 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4381 (lit.)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)