Fortfahren mit
409936
Cyclohexylvinylether
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 202,00
€ 151,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11OCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.20
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
218-561-7
MDL number:
€ 151,50
Listenpreis€ 202,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=COC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI key
VGIYPVFBQRUBDD-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
251747110299413496
description
98%
description
98%
description
contains 0.01% potassium hydroxide as stabilizer, 98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.774 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
refractive index
n20/D 1.400 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4382 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
bp
60-62 °C/0.3 mmHg (lit.)
bp
94 °C (lit.)
bp
117-120 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)