Fortfahren mit
409928
N,N-Dimethyl-o-toluidin
99%
Synonym(e):
2,N,N-Trimethylaniline, 2-Methyl-N,N-dimethylaniline, N,N,2-Trimethylaniline, N,N,2-Trimethylbenzenamine, N,N-Dimethyl-2-methylaniline, N,N-Dimethyl-o-methylaniline, o-Methyl-N,N-dimethylaniline, o-Methyldimethylaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-199-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
76 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H13N/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
InChI key
JDEJGVSZUIJWBM-UHFFFAOYSA-N
General description
Complexing ability of N,N-dimethyl-o-toluidine with iodine has been evaluated. Influence of tetramethylethylenediamine on the lithiation of o- and p-N,N-dimethyl-o-toluidine has been studied.
Application
N,N-Dimethyl-o-toluidine may be employed as starting reagent for the synthesis of roseoflavin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
458880
description
99%
description
98%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
76 °C/18 mmHg (lit.)
bp
172-173 °C/24 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
form
liquid
form
(Powder or Solid or Crystals or Semi-Solid or Liquid)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.313 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)