Wichtige Dokumente
409901
1,7-Dimethyl-naphthalin
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.605 (lit.)
bp
263 °C (lit.)
Dichte
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2cccc(C)c2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-6-7-11-5-3-4-10(2)12(11)8-9/h3-8H,1-2H3
InChIKey
SPUWFVKLHHEKGV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?