Fortfahren mit
39832
3,3-Dimethyl-1-buten
≥98.5% (GC)
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Neohexen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 575,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-195-9
Beilstein/REAXYS Number:
1697101
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
€ 575,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
6.96 psi ( 20 °C)
assay
≥98.5% (GC)
refractive index
n20/D 1.376 (lit.), n20/D 1.377
bp
41 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
General description
3,3-Dimethyl-1-butene oxidizes selectively to corresponding epoxide by chlorine promoted Ag(111) oxygen adatoms. 3,3-Dimethyl-1-butene undergoes copolymerization with ethylene using a chain-walking Pd-diimine catalyst. Cationic polymerization of 3,3-dimethyl-1-butene (tert-butyl ethylene) has been carried out using AlCl3catalyst in ethyl chloride solvent in the temperature range -31 to -130°C.
Application
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
119059
description
≥98.5% (GC)
description
≥97% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥97% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
41 °C (lit.)
bp
41 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.377, n20/D 1.376 (lit.)
refractive index
n20/D 1.376 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3-Dimethyl-1-buten
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
17.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-8 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)